Przejdź do
04-795
Przeciwciało anty-fosforo-rybosomalne białko S6 (Ser235), klon MC27, królicze monoklonalne
culture supernatant, clone MC27, Upstate®
Synonim(y):
40S białko rybosomalne S6, fosfoproteina NP33, białko rybosomalne S6
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
MC27, monoclonal
Species reactivity:
human, mouse, rat
Application:
WB
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
MC27, monoclonal
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer235)
Gene Information
human ... RPS6(6194)
General description
Wiadomo, że białko S6 (białko rybosomalne S6, RpS6, 40S białko rybosomalne S6) odgrywa rolę we wzroście i proliferacji komórek. Znajduje się ono za szlakiem PI3K/Akt/mTOR jako substrat kinazy p70 S6 oraz za szlakiem Ras/Erk jako substrat RSK. S6 jest fosforylowana w odpowiedzi na stymulację przez czynniki wzrostu, czynniki promujące nowotwory i mitogeny. Jest defosforylowana w momencie zatrzymania wzrostu. Istnieją dwa główne obszary fosforylacji S6; Ser235/Ser236, o którym wiadomo, że jest fosforylowany zarówno przez kinazę p70S6, jak i RSK, a także Ser240/244, o którym uważa się, że jest fosforylowany tylko przez p70S6K.
~30 kDa
Immunogen
Epitop: Fosforylowany Ser235
Syntetyczny peptyd zawierający sekwencję ...RRL[pS]SL..., w której pS odpowiada fosfo-serynie w pozycji 235 ludzkiego białka rybosomalnego S6. Sekwencja immunizująca jest identyczna u myszy, szczura, kurczaka i Xenopus.
Application
Analiza Western Blot:
Rozcieńczenie 1:500-1:2000 tej partii wykryło fosforylowane rybosomalne białko S6 w lizatach z komórek 3T3 stymulowanych surowicą.
Anti-phospho-Ribosomal Protein S6 (Ser235) Antibody, clone MC27 jest przeciwciałem przeciwko fosforo-rybosomalnemu białku S6 (Ser235) do stosowania w WB.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Apoptoza i rak
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
Biochem/physiol Actions
Przewidywana szeroka reaktywność krzyżowa ze względu na homologię sekwencji.
Rozpoznaje rybosomalne białko S6 tylko wtedy, gdy jest fosforylowane na Ser235.
Physical form
Supernatant hodowlany z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20ºC od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek 3T3 stymulowany surowicą.
Routinely evaluated by western blot on serum stimulated 3T3 cell lysate.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-211307-018-IMABS82
Gene Information
human ... RPS6(6194)
Gene Information
human ... RPS6(6194)
Gene Information
human ... RPS6KB1(6198)
Gene Information
human ... RPS6KB1(6198)
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
clone
MC27, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
10G7.1, monoclonal
antibody form
culture supernatant
antibody form
-
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
04-79504053252512582