Przejdź do
07-2113
Przeciwciało przeciw fosforo-rybosomalnemu białku S6 (Ser240/Ser244)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
40S rybosomalne białko S6, fosfoproteina NP33
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer240/pSer244)
Gene Information
human ... RPS6(6194)
General description
Wiadomo, że białko S6 (białko rybosomalne S6, RpS6, 40S białko rybosomalne S6) odgrywa rolę we wzroście i proliferacji komórek. Znajduje się ono za szlakiem PI3K/Akt/mTOR jako substrat kinazy p70 S6 oraz za szlakiem Ras/Erk jako substrat RSK. S6 jest fosforylowana w odpowiedzi na stymulację przez czynniki wzrostu, czynniki promujące nowotwory i mitogeny. Jest defosforylowana w momencie zatrzymania wzrostu. Istnieją dwa główne obszary fosforylacji S6: Ser235/Ser236, o których wiadomo, że są fosforylowane zarówno przez kinazę p70S6, jak i RSK oraz Ser240/244, który jest uważany za fosforylowany tylko przez p70S6K.
~32 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: Fosforylowany Ser240/Ser244
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu białku rybosomalnemu S6 fosforylowanemu w Ser240/Ser244.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło białko rybosomalne S6 w komórkach A431 i komórkach A431 poddanych działaniu PMA.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
To przeciwciało fosfo-Ribosomal Protein S6 zostało zatwierdzone do stosowania w WB i ICC do wykrywania białka fosfo-Ribosomal Protein S6.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje białko rybosomalne S6 fosforylowane w Ser240/Ser244.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty komórek A431 poddane i niepoddane działaniu PMA
Evaluated by Western Blot in PMA treated and untreated A431 cell lysates.
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Ribosomal Protein S6 on 10 µg of PMA treated and untreated A431 cell lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
04-79507-018-ISAB5500174
clone
polyclonal
clone
MC27, monoclonal
clone
polyclonal
clone
SP45, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
species reactivity
human (tested)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50
Gene Information
human ... RPS6(6194)
Gene Information
human ... RPS6(6194)
Gene Information
human ... RPS6KB1(6198)
Gene Information
human ... RPS6(6194)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1