Przejdź do
04-773
Przeciwciało anty-fosfo-MYPT1 (Thr850), królicze monoklonalne
culture supernatant, clone SA19, from rabbit
Synonim(y):
Podjednostka docelowa fosfatazy miozyny 1, podjednostka docelowa fosfatazy miozyny 1, podjednostka wiążąca miozynę fosfatazy białkowej, fosfataza miozyny, podjednostka docelowa 1, fosfataza białkowa 1, podjednostka regulatorowa (inhibitorowa) 12A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1820,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
SA19, monoclonal
Species reactivity:
rat, chicken, mouse, human
Application:
WB
Citations:
5
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
SA19, monoclonal
species reactivity
rat, chicken, mouse, human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-672-ISAB4501949MABT846
species reactivity
rat, chicken, mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
rat, mouse
Gene Information
human ... PPP1R12A(4659)
Gene Information
human ... PPP1R12A(4659)
Gene Information
human ... PPP1R12A(4659)
Gene Information
mouse ... Myh1(17879)
clone
SA19, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
6F12H3, monoclonal
antibody form
culture supernatant
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rat
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
General description
Doublet przy ~130 kDa
Fosforylacja miozyny ma kluczowe znaczenie dla skurczu mięśni gładkich. Stopień fosforylacji miozyny zależy częściowo od aktywności fosfatazy miozyny. Ostatnie odkrycia sugerują, że enzym ten może być regulowany, co doprowadziło do zainteresowania scharakteryzowaniem tej fosfatazy. Wydaje się, że fosfataza miozyny składa się z trzech podjednostek (podjednostki katalitycznej fosfatazyδ typu 1 (PP1) i dwóch podjednostek niekatalitycznych, dużej i małej (M20)). Badania sugerują, że duża podjednostka jest podjednostką docelową i jest określana jako podjednostka docelowa fosfatazy miozyny (MYPT). Wykazano, że MYPT jest substratem dla kinazy związanej z Rho (ROK). ROK pośredniczy w indukowanym agonistą wzroście fosforylacji miozyny i siły poprzez hamowanie aktywności fosfatazy łańcucha lekkiego miozyny poprzez fosforylację MYPT.
Immunogen
Epitop: pThr850(Ch) lub pThr853(H)
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH zawierający sekwencję ...RS[pT]GV..., w której [pT] odpowiada fosforylowanej treoninie przy reszcie aminokwasowej 850 docelowej podjednostki 1 fosfatazy miozyny kurczaka (MYPT1). Odpowiada Thr853 w ludzkiej MYPT1.
Application
Przeciwciało anty-fosfo-MYPT1 (Thr850), wykrywa poziom fosfo-MYPT1 (Thr850) i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Przewidywana reakcja krzyżowa z myszami i szczurami.
Rozpoznaje MYPT1 fosforylowany na Thr850, dublet przy Mr ~130 kDa. Wykryto również niespecyficzne białko, Mr ~55-60 kDa.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HEK293 fosforylowany przez ROKα/ROCKII.
Westerin Blot Analysis: A 1:500-1:1000 dilution of this antibody detected MYPT1 in RIPA lysates from HEK293 cells phosphorylated by preincubation with ROKα/ROCK-II, active (Catalog # 14-338).
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 05-773
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ebbe Boedtkjer et al.
Circulation, 124(17), 1819-1829 (2011-09-29)
Disturbances in pH affect artery function, but the mechanistic background remains controversial. We investigated whether Na(+), HCO₃- transporter NBCn1, by regulating intracellular pH(pH₁), influences artery function and blood pressure regulation. Knockout of NBCn1 in mice eliminated Na+, HCO₃⁻ cotransport and
E V Bouzinova et al.
Acta physiologica (Oxford, England), 224(1), e13059-e13059 (2018-02-27)
The Na,K-ATPase is involved in a large number of regulatory activities including cSrc-dependent signalling. Upon inhibition of the Na,K-ATPase with ouabain, cSrc activation is shown to occur in many cell types. This study tests the hypothesis that acute potentiation of
Vincent Sauzeau et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1527, 213-218 (2017-01-25)
Increased arterial tone and the resulting rise in peripheral vascular resistance are major determinants of the elevated arterial pressure in hypertension. The RhoA/Rho kinase signaling pathways are now recognized as a major regulator of vascular smooth muscle contraction and arterial
Huaqing Zheng et al.
Acta pharmaceutica Sinica. B, 11(12), 3994-4007 (2022-01-14)
Vascular smooth muscle cell (VSMC) migration plays a critical role in the pathogenesis of many cardiovascular diseases. We recently showed that TMEM16A is involved in hypertension-induced cerebrovascular remodeling. However, it is unclear whether this effect is related to the regulation
Aditi U Gurkar et al.
Nature communications, 4, 2189-2189 (2013-07-24)
The Ser/Thr Rho kinase 1 (ROCK1) is known to have major roles in a wide range of cellular activities, including those involved in tumour metastasis and apoptosis. Here we identify an indispensable function of ROCK1 in metabolic stress-induced autophagy. Applying
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
04-77304053252326356