Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1870,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026Szczegóły
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
9α-9A6, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RARA(5914)
General description
Immunogen
Application
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Czynniki transkrypcyjne
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Lizat komórek HL60
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected RARα on 10 µg of HL60 cell lysate.
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated |
| clone 9α-9A6, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone F3-A, monoclonal |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| antibody form ascites fluid | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form ascites fluid |
| species reactivity human | species reactivity human, mouse, rat | species reactivity rat, human, mouse | species reactivity rat, human, mouse |
| technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: 1:10000, western blot: 1:500-1:1000 | technique(s) immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:3000 | technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 04-1545 | 04053252408793 |