Przejdź do
04-1501
Przeciwciało anty-B7-H3 (CD276), klon MJ8
clone MJ8, from rat
Synonim(y):
B7 homolog 3, antygen CD276, cząsteczka CD276, cząsteczka kostymulująca
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki20 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1470,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
MJ8, monoclonal
Application:
FACS, IHC, WB
Citations:
-
1470,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 kwietnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
MJ8, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD276(80381)
General description
B7 homolog 3 (B7-H3 lub CD276) jest cząsteczką kostymulującą należącą do rodziny B7, która sygnalizuje poprzez rodzinę cząsteczek CD28, w tym CD28, CTLA4 i ICOS. B7-H3 może być zaangażowany w regulację odpowiedzi immunologicznej za pośrednictwem limfocytów T i może odgrywać rolę ochronną w komórkach nowotworowych poprzez hamowanie lizy komórek za pośrednictwem naturalnych zabójców, a także rolę markera do wykrywania komórek nerwiaka niedojrzałego. B7-H3 może również odgrywać kluczową rolę w zapewnianiu łożysku i płodowi odpowiedniego środowiska immunologicznego przez cały okres ciąży. Zarówno izoforma 1, jak i izoforma 2 wydają się być redundantne w ich zdolności do modulowania odpowiedzi komórek T CD4. Wykazano, że izoforma 2 zwiększa indukcję cytotoksycznych komórek T i selektywnie stymuluje produkcję interferonu gamma w obecności sygnalizacji receptora komórek T. B7-H3 jest wszechobecny, ale niewykrywalny w limfocytach lub granulocytach krwi obwodowej i ulega słabej ekspresji w spoczynkowych monocytach. B7-H3 ulega ekspresji w komórkach dendrytycznych pochodzących z monocytów, komórkach nabłonkowych tkanki zatokowej, komórkach trofoblastu pozakomórkowego i komórkach Hofbauera łożyska pierwszego trymestru i łożyska terminowego.
Masa cząsteczkowa ~31 kDa obserwowana na ludzkich lizatach odpowiada izoformie 2 B7-H3.
Immunogen
Białko fuzyjne B7-H3 Ig2a FC myszy, składające się z domeny zewnątrzkomórkowej połączonej z częścią Fc mysiej IgG2a.
Epitop: Domena zewnątrzkomórkowa
Application
Analiza cytometrii przepływowej: Poprzednia partia została użyta przez niezależne laboratorium w FC (Osamu, N., et al., 2008).
Analiza immunochistochemiczna: Poprzednia partia była używana przez niezależne laboratorium w IH (Osamu, N., et al., 2008).
Kategoria badawcza
Zapalenie i immunologia
Podkategoria badawcza
Immunoglobuliny i immunologia
Wykryj B7-H3 (CD276) za pomocą tego przeciwciała anty-B7-H3 (CD276), klon MJ8 zatwierdzony do stosowania w WB, FC, IH.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje zewnątrzkomórkową domenę B7-H3 (CD276).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona szczurza monoklonalna IgG2bκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki łożyska ludzkiego
Evaluated by Western Blot in human placenta tissue lysate.
Western Blot Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected BN-H3 on 10 µg of human placenta tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB550001104-1475-IMABF554
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
clone
MJ8, monoclonal
clone
SP206, monoclonal
clone
RM27-3E5, monoclonal
clone
O323, monoclonal
biological source
rat
biological source
rabbit
biological source
rat
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
PE-Cy7
species reactivity
human
species reactivity
human (tested)
species reactivity
mouse
species reactivity
human
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c