04-1475-I
Anti-CD27 Antibody, clone RM27-3E5
clone RM27-3E5, from rat
Synonim(y):
CD27 antigen, CD27, CD27L receptor, T-cell activation antigen CD27, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 7
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM27-3E5, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Cd27(21940)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neurtralizing Analysis: A representative lot, when injected intraperitoneally during the induction phase of ragweed-induced experimental allergic conjunctivitis (EC), significantly affected the systemic immune responses, but not the severity of EC in mice (Sumi, T., et al. (2008). Immunol. Lett. 119(1-2):91-96).
Inflammation & Immunology
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 2 µL of this antibody detected CD27-positive mouse splenocytes.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2