Przejdź do
03-34-0001
H-Gly-Pro-Arg-Pro-OH
Inhibitor of fibrinogen aggregation and fibrin polymerization.
Synonim(y):
H-Gly-Pro-Arg-Pro-OH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
878,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H31N7O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
425.48
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
878,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
technique(s)
protein extraction: suitable
solubility
5% acetic acid: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N2([C@@H](CCC2)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]1N(CCC1)C(=O)CN)CCCN=C(N)N
InChI
1S/C18H31N7O5/c19-10-14(26)24-8-2-5-12(24)15(27)23-11(4-1-7-22-18(20)21)16(28)25-9-3-6-13(25)17(29)30/h11-13H,1-10,19H2,(H,23,27)(H,29,30)(H4,20,21,22)/t11-,12-,13-/m0/s1
InChI key
WXPZDDCNKXMOMC-AVGNSLFASA-N
General description
Inhibitor agregacji fibrynogenu i polimeryzacji fibryny.
Biochem/physiol Actions
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Other Notes
Barnard, M.R., et al. 1999. Transfusion39, 73.
Rijkers, D.T., et al. 1998. Thromb. Res. 89, 161.
Achyuthan, K.E., and Dobson, J.V. 1986. Biochim. Biophys. Acta872, 261.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
03-34-003503-34-005203-34-0002
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
technique(s)
protein extraction: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
lyophilized
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yiyuan Zhang et al.
Thrombosis research, 192, 141-151 (2020-06-02)
Kinase inhibitors can pose bleeding risks as platelet signaling evolves during clotting. Using microfluidics (200 s-1 wall shear rate) to perfuse Factor XIIa-inhibited or thrombin-inhibited whole blood (WB) over collagen ± tissue factor (TF), we explored the potency of the Src family kinase
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
03-34-0001-25MG04055977206784