Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H37N9O10
Masa cząsteczkowa:
587.58
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white to off-white
solubility
5% acetic acid: 1 mg/mL, water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Wykazano, że hamuje wiązanie fibronektyny z miejscami wiązania płytek krwi.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
wiązanie fibronektyny
wiązanie fibronektyny
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Other Notes
Pierschbacher, M.D., and Ruoslahti, E. 1984. Nature309, 30.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c