Przejdź do
03-32-0009
Substrat elastazy VIII, kolorymetryczny
Substrate for the spectrophotometric assay of elastase.
Synonim(y):
Elastase Substrate VIII, Colorimetric
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H25N5O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
451.43
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
MDL number:
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CCC(=O)O)C)C)C
InChI
1S/C19H25N5O8/c1-10(20-15(25)8-9-16(26)27)17(28)21-11(2)18(29)22-12(3)19(30)23-13-4-6-14(7-5-13)24(31)32/h4-7,10-12H,8-9H2,1-3H3,(H,20,25)(H,21,28)(H,22,29)(H,23,30)(H,26,27)/t10-,11-,12-/m0/s1
InChI key
GVUGADOWXGKRAE-SRVKXCTJSA-N
General description
Substrat do spektrofotometrycznego oznaczania elastazy.
Biochem/physiol Actions
Odwracalny: nie
Primary Target
Substrat do spektrofotometrycznego oznaczania elastazy
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Suc-Ala-Ala-Ala-pNA
Bieth, J., et al. 1974. Biochem. Med.11, 350.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
324696324740324699
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
ethanol: 1 mg/mL, DMF: 5 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
solubility
ethanol: 1 mg/mL, water: soluble
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
lyophilized
form
lyophilized solid, powder
form
lyophilized solid
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
03-32-0009-100MG04055977206753