Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 assays | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2540,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
biological source
mouse
Quality Level
clone
monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
RIPAb+, Upstate®
technique(s)
RIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... SUZ12(23512)
General description
Immunogen
Application
Reprezentatywne dane partii.
Lizat RIP z komórek HeLa (~2 X 10E7 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji przy użyciu 5 µg normalnej mysiej IgG (nr kat. CS200621) lub 5 µg przeciwciała anty-SUZ12 (nr kat. CS203201).
20 procent wytrąconych białek (pas 1: mysie IgG, pas 2: SUZ12) rozdzielono za pomocą elektroforezy, przeniesiono na nitrocelulozę i sondowano przeciwciałem anty-SUZ12 (nr kat. CS203201, 1:1000). Białka wizualizowano przy użyciu zestawu One-Step IP-Western (GenScript nr kat. L00232)
Strzałka wskazuje SUZ12 (rysunek 2).
Analiza Western Blot:
Reprezentatywne dane partii.
Lizaty z komórek HeLa rozdzielono za pomocą elektroforezy, przeniesiono na PVDF i sondowano anty-SUZ12 (rozcieńczenie 1:1000).
Białka wizualizowano przy użyciu koziego przeciwciała anty-mysiego sprzężonego z HRP i detekcji chemiluminescencji.
Strzałka SUZ12 (~95 kDa) (Rysunek 3).
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Biologia chromatyny
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Jedna fiolka zawierająca 50 μg przeciwciała oczyszczonego z białka A w PBS zawierającym 0,1% azydku, przed dodaniem 30% glicerolu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Normalne mysie IgG -
Jedna fiolka zawierająca 125 µg oczyszczonego mysiego IgG w 125 µL buforu do przechowywania zawierającego 0,1% azydku sodu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Primery RIP, lincSFPQ - Jedna fiolka zawierająca 75 μL buforu do przechowywania zawierającego 0,1% azydku sodu.
Jedna fiolka zawierająca 75 μL po 5 μM każdego primera specyficznego dla ludzkiego lincRNA SFPQ. Przechowywać w temperaturze -20°C.
FOR: TCG TAC TGT TAG GCC CTT GG
REV: AAC CTT GCA TGA AGA GCA CC
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Obejmuje ujemną kontrolę normalnego mysiego przeciwciała IgG i startery kontrolne specyficzne dla cDNA ludzkiego lincRNA SFPQ.
RIP Lysate prepared from HeLa cells (2 X 10E7 cell equivalents per IP) were subjected to immunoprecipitation using either 5 µg of a normal mouse IgG , or 5 µg of Anti-SUZ12 antibody and the Magna RIP® RNA-Binding Protein Immunoprecipitation Kit (Cat. # 17-700).
Successful immunoprecipitation of SUZ12-associated RNA was verified by qPCR using RIP Primers lincSFPQ, (Figure 1)
Please refer to the Magna RIP (Cat. # 17-700) or EZ-Magna RIP (Cat. # 17-701) protocol for experimental details.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) RIP: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) ChIP: suitable, dot blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable |
| isotype IgG1κ | isotype IgG | isotype IgG1κ | isotype IgG1κ |
| manufacturer/tradename RIPAb+, Upstate® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename ChIPAb+, Upstate® | manufacturer/tradename Upstate® |
| Gene Information human ... SUZ12(23512) | Gene Information human ... SUZ12(23512) | Gene Information human ... SUZ12(23512) | Gene Information human ... SUZ12(23512) |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity vertebrates, rat, human, mouse | species reactivity human |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 03-179 | 04053252376481 |