Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3C1.2, monoclonal
Application:
WB
Citations:
18
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3C1.2, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SUZ12(23512)
General description
95 kDa
SUZ12 jest białkiem z grupy polycomb (PcG). Białka PcG działają poprzez tworzenie kompleksów wielobiałkowych, które są wymagane do utrzymania transkrypcyjnie represyjnego stanu genów homeotycznych przez cały okres rozwoju. Białka PcG nie są wymagane do zainicjowania represji, ale do jej utrzymania na późniejszych etapach rozwoju. Prawdopodobnie działają one poprzez metylację histonów, czyniąc chromatynę dziedzicznie zmienioną pod względem ekspresji. Składnik kompleksu PRC2, który metyluje reszty ′Lys-9′ i ′Lys-27′ histonu H3.
Immunogen
Rekombinowany ludzki SUZ12 o pełnej długości.
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Biologia chromatyny
Biologia chromatyny
Przeciwciało anty-SUZ12, klon 3C1.2 jest wysokiej jakości mysim przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania SUZ12 i zostało zwalidowane w WB.
Biochem/physiol Actions
SUZ12
Physical form
100 μg białka A oczyszczonej mysiej monoklonalnej IgG1κ w 100 μl 1X PBS, pH 7, 0,1% azydku.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HeLa
Lizat komórek HeLa
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c