Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 5150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5150,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026Szczegóły
Nazwa produktu
Zestaw do wysokoczułego testu immunologicznego ® Human IgM,
Quality Segment
description
Used for ultrasensitive quantification of Human IgM in human serum and plasma
product line
SMC®
usage
kit sufficient for 96 wells
species reactivity
human
manufacturer/tradename
SMC®
technique(s)
single molecule counting: suitable
input
plasma (K2 EDTA)
serum
UniProt accession no.
compatibility
for use with FemtoQuest™ and SMCxPRO® instruments, for use with SMCxPRO® and Erenna (validated)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Zestaw SMC® Human IgM High Sensitivity Immunoassay Kit zawiera wszystkie odczynniki wymagane do przeprowadzenia testów. Ten test wykorzystuje standardowy przepływ pracy testu immunologicznego skonfigurowany w standardowym formacie płytki. Protokoły testu są podobne do istniejących metod kanapkowych ELISA z dwiema kluczowymi różnicami: 1) Bufor elucyjny rozbija kanapkę, oddzielając znakowane przeciwciało wykrywające w celu oznaczenia ilościowego. 2) System immunologiczny SMC®wykrywa anality za pomocą technologii liczenia pojedynczych cząsteczek (SMC®).
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Ultra-Sensitive Measurement: Enables detection of IgM down to fg/mL levels in diluted serum and plasma samples.
- Reliable Data: Enhanced dynamic range with improved signal-to-noise ratio ensures accurate and dependable results.
- Intuitive Assay Workflow: Follow a straightforward protocol to achieve high-sensitivity detection.
- Automated Workflow: Compatible with automated liquid handling systems to reduce manual steps and boosts laboratory productivity.
- Expert Support: Technical assistance is provided by specialized field scientists and technical teams.
Packaging
Analysis Note
- Sensitivity: LLOQ 206,000 fg/mL* (SMCxPRO® Instrument)
- Standard Curve Range: 69,000-5,000,000 fg/mL
- Intra-assay CV: <15%
- Inter-assay CV: <20%
- Linearity: Serum: 100% Plasma: 97%
- Recovery: Serum: 79% Plasma: 79%
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| usage kit sufficient for 96 wells | usage in. sufficient for 96 wells | usage 1 kit sufficient for 96 wells | usage kit sufficient for 96 wells |
| manufacturer/tradename SMC® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename SMC® | manufacturer/tradename - |
| input plasma (K2 EDTA) | input serum | input plasma | input serum |
| compatibility for use with FemtoQuest™ and SMCxPRO® instruments, for use with SMCxPRO® and Erenna (validated) | compatibility for use with FemtoQuest™ and SMCxPRO® instruments | compatibility for use with SMCxPRO® and Erenna<TMSYMBOL></TMSYMBOL> (validated) | compatibility for use with FemtoQuest™ and SMCxPRO® instruments |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
signalword
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B