Kluczowe dokumenty
03-0156-00
Millipore
Zestaw do wysokoczułego testu immunologicznego ® na ludzką IL-13
for quantification of IL-13 in human serum and plasma.
Synonim(y):
Ultraczuły test immunologiczny IL-13, Zestaw do liczenia pojedynczych cząsteczek IL-13, Zestaw do testu immunologicznego NC30, Zestaw do testu immunologicznego na interleukinę-13
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
opis
LLOQ range: 0.02-0.08 pg/mL, refer to CoA forlot-specific LLOQ
reaktywność gatunkowa
guinea pig, nonhuman primates, rat, canine
producent / nazwa handlowa
SMC®
metody
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
assay range
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <15%
(Intra-assay CV n=20; Inter-assay n=5)
Opis ogólny
Interleukina 13 (IL-13) jest wydzielana przez wiele komórek, w tym komórki pomocnicze T, komórki CD4 i różne białe krwinki i uważa się, że jest mediatorem zapalenia alergicznego w wielu tkankach poprzez indukcję syntezy IgE przez komórki B. Chociaż IL-13 jest głównie związana z indukcją chorób dróg oddechowych, wykazano również, że hamuje produkcję cytokin prozapalnych przez monocyty i makrofagi, co sugeruje, że ma ważne właściwości przeciwzapalne.
Zestaw SMC® Human IL-13 High Sensitivity Immunoassay Kit zawiera wszystkie odczynniki wymagane do przeprowadzenia testu. Ten test wykorzystuje standardowy przepływ pracy testu immunologicznego skonfigurowany w standardowym formacie płytki. Protokoły testu są podobne do istniejących metod kanapkowych ELISA z dwiema kluczowymi różnicami: 1) Bufor elucyjny rozbija kanapkę, oddzielając znakowane przeciwciało wykrywające w celu oznaczenia ilościowego. 2) Systemy immunologiczne Erenna i SMCxPRO wykrywają anality za pomocą technologii liczenia pojedynczych cząsteczek (SMC).
Specyficzność
Chociaż IL-13 była wykrywalna w próbkach pochodzących od naczelnych, szczurów, psów i świnek morskich, test nie został zwalidowany dla tych gatunków.
Zastosowanie
Czułość technologii Single Molecule Counting (SMC®) zapewnia zestawowi SMC Human IL-13 High Sensitivity Immunoassay Kit niezrównaną wydajność w ilościowym oznaczaniu IL-13 w ludzkiej surowicy i osoczu.
Kategoria badawcza
Zapalenie i immunologia
Podkategoria badawcza
Choroba zapalna
Odpowiedź immunologiczna
Choroba autoimmunologiczna
Ten nowy, usprawniony zestaw został ulepszony o następujące funkcje, podczas gdy wydajność zestawu jest zgodna ze starszym zestawem IL-13 v2, #03-0109-02:
- Ulepszone opcje przygotowania próbki i inkubacji
- Liofilizacja standardu zapewnia zestaw w jednym stanie przechowywania
- Możliwość inkubacji przez noc
- Zwiększone objętości odczynników w celu dostosowania do automatyzacji
- Zatwierdzony do pracy na SMCxPRO® i Erenna
Komponenty
Assay Buffer
Human IL-13 Beads
Standard Diluent
Human IL-13 Detection Antibody
Human IL-13 Standard
10X Wash Buffer
Buffer D
Elution Buffer B
Charakterystyka techniczna
Co najmniej 5 próbek surowicy ze średnim odzyskiem 90% z zakresem 86-102% i 5 próbek osocza ze średnim odzyskiem 92% z zakresem 87-96%.
Informacje prawne
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Use the power of high sensitivity immunology assays with SMC® technology to precisely characterize low-abundant cytokines like those from Th1/Th2 and Th17 cells.