Przejdź do
03-0167-00
Zestaw ® do oznaczania ludzkiej IL-1α o wysokiej czułości
Used for ultrasensitive quantification of Human IL-1α in human serum and plasma
Synonim(y):
Ultraczuły test immunologiczny IL-1 alfa, Zestaw do liczenia pojedynczych cząsteczek IL-1 alfa, Zestaw do testu immunologicznego IL-1 alfa, Zestaw do testu immunologicznego interleukiny-1 alfa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kit
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
4980,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
Species reactivity:
human
Technique(s):
single molecule counting: suitable
Usage:
 kit sufficient for 96 wells
Compatibility:
for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments (validated)
4980,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026Szczegóły
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Zestaw ® do oznaczania ludzkiej IL-1α o wysokiej czułości,
description
Used for ultrasensitive quantification of Human IL-1α in human serum and plasma
product line
SMC®
usage
 kit sufficient for 96 wells
species reactivity
human
technique(s)
single molecule counting: suitable
input
serum
plasma (K2 EDTA)
UniProt accession no.
compatibility
for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments (validated)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Zestaw do wysokoczułego testu immunologicznego SMC® na ludzką IL-1α zawiera wszystkie odczynniki wymagane do przeprowadzenia testu. Ten test wykorzystuje standardowy przepływ pracy testu immunologicznego skonfigurowany w standardowym formacie płytki.
Protokoły testu są podobne do istniejących metod kanapkowych ELISA z dwiema kluczowymi różnicami:
1) Bufor elucyjny przerywa kanapkę, oddzielając znakowane przeciwciało wykrywające do kwantyfikacji.
2) Systemy testów immunologicznych Erenna i SMCxPRO® wykrywają anality za pomocą technologii zliczania pojedynczych cząsteczek (SMC®).
Application
Inflammatory Disease / Immune Response / Autoimmune Disease
Features and Benefits
  • Exceptional Detection Limits: With detection capabilities in the femtogram/mL range, this immunoassay excels in identifying low concentrations of IL-1α, making it invaluable for researchers focused on early disease detection.
  • Accurate Biomarker Monitoring: The high sensitivity of the kit enables precise monitoring of IL-1α levels, essential for understanding inflammatory pathways and assessing treatment responses in research settings focused on conditions like rheumatoid arthritis and sepsis.
  • Versatile Research Applications: Designed for a variety of research environments, this ultrasensitive assay kit is ideal for applications in drug development, biomarker discovery, and immunological studies, enhancing its relevance across multiple scientific disciplines.
  • Improved Experimental Outcomes: By facilitating early detection and effective monitoring of inflammatory responses, this kit contributes to more robust experimental designs and findings, ultimately leading to better insights into disease mechanisms.
Packaging
96 well assay
Analysis Note
  • Sensitivity: LLOQ 120 fg/mL* (SMCxPRO® Instrument)
  • Standard Curve Range: 60-60,000 fg/mL
  • Intra-assay CV: <15%
  • Inter-assay CV: <20%
  • Linearity: Serum: 109% Plasma: 109%
  • Recovery: Serum: 93% Plasma: 93%
*Indicative LLOQ created from average of 14 independent in house runs, where >80% met same value defined with CV & Recovery +/- 20%. Refer to CoA for lot specific performance.
Other Notes
Although IL-1α was detectablein non-human primate, canine, and rat plasma, the assay has not been verified for these species.
Legal Information
FEMTOQUEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
03-0160-0003-0157-0003-0190-00
usage
1 kit sufficient for 96 wells
usage
1 kit sufficient for 96 wells
usage
1 kit sufficient for 96 wells
usage
 kit sufficient for 96 wells
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
compatibility
for use with SMCxPRO® and Erenna<TMSYMBOL></TMSYMBOL> (validated)
compatibility
for use with SMCxPRO® and Erenna<TMSYMBOL></TMSYMBOL> (validated)
compatibility
for use with SMCxPRO® and Erenna<TMSYMBOL></TMSYMBOL> (validated)
compatibility
for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments
input
serum
plasma
input
plasma
serum
input
serum
plasma
input
serum
plasma (K2 EDTA)
technique(s)
ELISA: suitable, single molecule counting: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, single molecule counting: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, single molecule counting: suitable
technique(s)
single molecule counting: suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Use the power of high sensitivity immunology assays with SMC® technology to precisely characterize low-abundant cytokines like those from Th1/Th2 and Th17 cells.
Learn how immunoassays are used in cosmetics and personal care research to discover potential harmful effects of cosmetics products, and assess markers of inflammation, sensitization, aging, and tissue regeneration among others.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
03-0167-0004054839665165