Przejdź do
03-0157-00
Zestaw ® Human IL-23 o wysokiej czułości
Used for ultrasensitive quantification of Human IL-23 in human serum and plasma
Synonim(y):
Ultraczuły test immunologiczny IL-23, Zestaw do liczenia pojedynczych cząsteczek IL-23
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
4980,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
Species reactivity:
human
Technique(s):
single molecule counting: suitable
Usage:
 kit sufficient for 96 wells
Compatibility:
for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments
4980,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026Szczegóły
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Zestaw ® Human IL-23 o wysokiej czułości,
description
Used for ultrasensitive quantification of Human IL-23 in human serum and plasma
product line
SMC®
usage
 kit sufficient for 96 wells
species reactivity
human
technique(s)
single molecule counting: suitable
input
serum
plasma (K2 EDTA)
UniProt accession no.
compatibility
for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Zestaw do wysokoczułego testu immunologicznego SMC® na ludzką IL-23 zawiera wszystkie odczynniki wymagane do przeprowadzenia testu. Ten test wykorzystuje standardowy przepływ pracy testu immunologicznego skonfigurowany w standardowym formacie płytki.
Protokoły testu są podobne do istniejących metod kanapkowych ELISA z dwiema kluczowymi różnicami:
1) Bufor elucyjny rozbija kanapkę, oddzielając znakowane przeciwciało wykrywające w celu oznaczenia ilościowego.
2) Systemy immunologiczne Erenna i SMCxPRO® wykrywają anality za pomocą technologii liczenia pojedynczych cząsteczek (SMC®).
Application
Inflammatory Disease / Immune Response / Autoimmune Disease
Features and Benefits
  • Remarkable Sensitivity: Leveraging SMC®technology, this assay delivers unparalleled performance in measuring IL-23 levels in human serum and plasma, allowing for accurate quantification.
  • Versatile Applications: The ultra-sensitive IL-23 immunoassay is suitable for various research applications, including biomarker discovery, therapeutic monitoring, and mechanistic studies of IL-23 in conditions such as psoriasis, Crohn′s disease, and other inflammatory disorders.
  • Fast Results: With a streamlined workflow, the immunoassay delivers results quickly, allowing researchers to obtain timely data to drive their investigations forward.
  • Compatibility with the FemtoQuest System: This immunoassay is compatible with the FemtoQuest system, enhancing its utility for researchers utilizing cutting-edge technology in their studies. This compatibility ensures optimal performance and ease of integration into existing workflows.
Packaging
96 well assay
Analysis Note
  • Sensitivity: LLOQ 100 fg/mL* (SMCxPRO® Instrument)
  • Standard Curve Range: 100-100,000 fg/mL
  • Intra-assay CV: <15%
  • Inter-assay CV: <20%
  • Linearity: Serum: 106% Plasma: 98%
  • Recovery: Serum: 95% Plasma: 86%
*Indicative LLOQ created from average of 14 independent in house runs, where >80% met same value defined with CV & Recovery +/- 20%. Refer to CoA for lot specific performance.
Other Notes
Although IL-23 was detectable in guinea pig, non-human primate, rat, rabbit and canine samples, the assay has not been verified for these species.
Legal Information
FEMTOQUEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
03-0167-0003-0160-0003-0190-00
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
usage
1 kit sufficient for 96 wells
usage
1 kit sufficient for 96 wells
usage
1 kit sufficient for 96 wells
usage
 kit sufficient for 96 wells
compatibility
for use with SMCxPRO® and Erenna<TMSYMBOL></TMSYMBOL> (validated)
compatibility
for use with SMCxPRO® and Erenna<TMSYMBOL></TMSYMBOL> (validated)
compatibility
for use with SMCxPRO® and Erenna<TMSYMBOL></TMSYMBOL> (validated)
compatibility
for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments
input
serum
plasma
input
serum
plasma
input
plasma
serum
input
serum
plasma (K2 EDTA)
technique(s)
ELISA: suitable, single molecule counting: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, single molecule counting: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, single molecule counting: suitable
technique(s)
single molecule counting: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B