Przejdź do
02-102
Suplement wzrostu komórek śródbłonka, 150 mg
The Endothelial Cell Growth Supplement is designed for use as a cell culture media supplement. This cell growth supplement is available in a 150 mg format & has been optimized & validated for cell culture.
Synonim(y):
Suplement do pierwotnych kultur komórkowych
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
150 mg
Sprawdź dostępność w koszyku
2000,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32160801
2000,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Millipore, Upstate®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
ECGS jest mitogenny dla wielu typów komórek w warunkach zredukowanych lub pozbawionych surowicy, takich jak komórki śródbłonka ssaków, ptaków i ludzi, komórki mięśni gładkich, keratynocyty, melanocyty i hybrydomy; ECGS często w pełni zastępuje warstwy odżywcze w hodowli wymagających komórek.
Application
Do stosowania jako suplement pożywki do hodowli komórkowych.
Suplement do wzrostu komórek śródbłonka jest przeznaczony do stosowania jako suplement pożywki do hodowli komórkowych. Ten suplement wzrostu komórek jest dostępny w formacie 150 mg i został zoptymalizowany i zatwierdzony do hodowli komórkowej.
Physical form
150 mg, pakowane w 10 butelek, każda butelka zawiera 15 mg ekstraktu białkowego z podwzgórza bydlęcego, bogatego w czynniki wzrostu i przyłączania komórek, liofilizowanego ze sterylnej wody zawierającej śladowe ilości NaCl i siarczanu streptomycyny.
Preparation Note
Liofilizowany: Stabilny przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Rehydratyzowany: Stabilny przez 3 miesiące w temperaturze -20°C.
Analysis Note
routinely evaluated in a 5 day growth assay of fetal bovine heart endothelial cells
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
02-101211-GSC-39210
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
input
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
input
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
input
-
input
-
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
N A Lanson et al.
Nucleic acids research, 28(15), 2882-2892 (2000-07-25)
To investigate molecular controls of cardiomyocyte proliferation, we utilized cardiomyocytes induced to proliferate indefinitely by SV40 large T antigen (T-ag). In the T-ag-immortalized AT-1, AT-2 and HL-1 cardiomyocytes, normal cellular proteins associating with T-ag and p53 were identified, isolated and
A T Kovala et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 14(15), 2486-2494 (2000-12-02)
The definition of signaling pathways in endothelial cells has been hampered by the difficulty of transiently transfecting these cells with high efficiency. This investigation was undertaken to develop an efficient technique for the transfection of endothelial cells for functional analyses.
S Strömblad et al.
The Journal of clinical investigation, 98(2), 426-433 (1996-07-15)
Induction of p53 activity in cells undergoing DNA synthesis represents a molecular conflict that can lead to apoptosis. During angiogenesis, proliferative endothelial cells become apoptotic in response to antagonists of integrin alphavbeta3 and this leads to the regression of angiogenic
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
02-10204053252513060
Questions
  1. Does this supplement contain glucose? I need it to perform experiments in glucose-free conditions.
    1 answer
    1. This product does not contain glucose. Each bottle contains 15 mg of bovine hypothalamic protein extract, rich in cell growth and attachment factors. The final product is lyophilized from sterile water containing trace amounts of NaCl and streptomycin sulfate.