Complete Endothelial Cell Growth Medium is prepared by adding 15 mL of Growth Medium Supplements to 485 mL of Basal Medium.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
15 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 354,00 zł |
Informacje o tej pozycji
354,00 zł
form
liquid
shelf life
1 yr
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Preparation Note
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description The Endothelial Cell Growth Supplement is designed for use as a cell culture media supplement. This cell growth supplement is available in a 150 mg format & has been optimized & validated for cell culture. | description - | description The Endothelial Cell Growth Supplement is designed for use as a cell culture media supplement. This cell growth supplement is available in a 50 mg format & has been optimized & validated for cell culture. |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| shelf life 1 yr | shelf life - | shelf life 1 yr | shelf life - |
| storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C |
| manufacturer/tradename Cell Applications, Inc | manufacturer/tradename Millipore, Upstate® | manufacturer/tradename Cell Applications, Inc | manufacturer/tradename Millipore, Upstate® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10035-04-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
For HUVEC culture Should I add 15 ml of supplement directly to 500 ml of medium? Or Should I remove 15 ml of medium (from the original bottle) and replace this 15 ml with 15 ml of supplement?
1 answer-
Helpful?
-
-
Hello, could you share the concentration of this item ?
1 answer-
The specific formulation for this growth supplement is considered proprietary, however, it does contain the following components:
rhEGF
hydrocortisone
heparin
FBS
pen-strep
amphotericin BHelpful?
-