Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 μg | Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Biological source:
rat
2780,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rat
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
rat ... CNTF(25707)
General description
Źródło produktu: Rekombinowany szczurzy rzęskowy czynnik neurotroficzny wyrażany w E. coli
Physical form
Liofilizowany z 5mM octanu sodu, pH 6,5.
Analysis Note
Routinely evaluated in a biological activity assay.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) western blot: 1 μg/mL | technique(s) activity assay: suitable |
| biological source rat | biological source - | biological source mouse | biological source bovine |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| Gene Information rat ... CNTF(25707) | Gene Information - | Gene Information human ... CNTF(1270) | Gene Information - |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 01-195 | 04053252331909 |