Przejdź do
C-196
Citalopram Impurity Mixture solution
15 μg/mL in methanol (each analyte), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21ClFNO · HBr
Masa cząsteczkowa:
414.74
UNSPSC Code:
41116107
grade
certified reference material
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
composition
Citalopram Hydrobromide, 15 μg/mL , Citalopram Related Compound A, 15 μg/mL , Citalopram Related Compound C, 15 μg/mL , Citalopram Related Compound D, 15 μg/mL , Citalopram Related Compound E, 15 μg/mL , Citalopram Related Compound F, 15 μg/mL , Citalopram Related Compound G, 15 μg/mL , Citalopram Related Compound H, 15 μg/mL
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
15 μg/mL in methanol (each analyte)
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
General description
Citalopram belongs to a class of drugs that are used as an antidepressant within the selective serotonin uptake inhibitor class. This certified solution standard contains multiple impurities, including Related Compounds A, C, D, E, F, G, and H as well as Citalopram itself. This standard can be used for multiple HPLC applications including pharmaceutical testing, research, and Monograph testing methods.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C-196-1ML04054839940798