Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
60104506
manufacturer/tradename
Cochranes 0106
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Cochranes 0106 | manufacturer/tradename Cochranes 0287 | manufacturer/tradename Cochranes 0191 | manufacturer/tradename Cochranes 0291 |
General description
Components:
green, 2.5 cm (160)
green, 2 cm (160)
green, 1.5 cm (400)
green, 21 cm, (10)
white, 21 cm (6)
red, 21 cm (3)
flexible white, 21 cm (5)
green, 2.5 cm (160)
green, 2 cm (160)
green, 1.5 cm (400)
green, 21 cm, (10)
white, 21 cm (6)
red, 21 cm (3)
flexible white, 21 cm (5)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| Z127361-1PAK | 04061833010198 |