Przejdź do
SYNF461250
Synthware storage flask with standard taper side arm
capacity 250 mL, joint: ST/NS 14/20, valve size 0-4 mm
Synonim(y):
Synthware F461250, round flask with side arm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
621,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
250 mL
Material:
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck
Joint:
joint: ST/NS14/20
Packaging:
pkg of 1 ea
621,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck
joint
joint: ST/NS14/20
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F461250
capacity
250 mL
valve size
0-4 mm
General description
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNF461025SYNF464508SYNF461500
capacity
250 mL
capacity
25 mL
capacity
500 mL
capacity
500 mL
material
borosilicate glass flask, single-neck , round bottom
material
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck
material
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck
material
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck
manufacturer/tradename
Synthware F461250
manufacturer/tradename
Synthware F461025
manufacturer/tradename
Synthware F464508
manufacturer/tradename
Synthware F461500
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS14/20
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
valve size
0-4 mm
valve size
0-4 mm
valve size
0-8 mm
valve size
0-4 mm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)