Merck
SYNF461025
Synthware storage flask with standard taper side arm
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/20, valve size 0-4 mm
Synonim(y):
Synthware F461025, round flask with side arm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F461025
pojemność
25 mL
rozmiar zaworu
0-4 mm
Opis ogólny
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.