Przejdź do
SYNF368024C
Synthware Buchner funnel with inner joint
350 mL, joint: ST/NS 24/40, frit O.D. 80 mm, porosity: coarse
Synonim(y):
Synthware F368024C, glass filter funnel
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
986,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121809
Joint:
joint: ST/NS24/40
Packaging:
pkg of 1 ea
986,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F368024C
frit O.D.
80 mm
capacity
350 mL
General description
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNF368024MSYNF366024CSYNF366024M
capacity
350 mL
capacity
350 mL
capacity
-
capacity
-
frit O.D.
80 mm
frit O.D.
80 mm
frit O.D.
60 mm
frit O.D.
60 mm
manufacturer/tradename
Synthware F368024C
manufacturer/tradename
Synthware F368024M
manufacturer/tradename
Synthware F366024C
manufacturer/tradename
Synthware F366024M
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SYNF368024C-1EA04061832193694