Kluczowe dokumenty
SYNF366024C
Synthware Buchner funnel with inner joint
150 mL, joint: ST/NS 24/40, frit O.D. 60 mm, porosity: coarse
Synonim(y):
Synthware 366024C, szklany lejek filtrujący
Wybierz wielkość
1 EA
827,00 zł
827,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
827,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
827,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F366024C
pojemność
150 mL
150 mL
śr. zewn. fryty
60 mm
Opis ogólny
Nie zalecany do filtracji, w której ciśnienie przekracza 15 psi.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)