Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 369,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Synthware C182402
Capacity:
250 mL
Material:
colorless , glass
Sterility:
non-sterile
369,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
colorless , glass
joint
joint: ST/NS24/40
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C182402
capacity
250 mL
suitability
suitable for chromatography
General description
For flash chromatography.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material colorless , glass | material colorless , glass | material colorless , glass | material colorless , glass |
| manufacturer/tradename Synthware C182402 | manufacturer/tradename Synthware C182403 | manufacturer/tradename Synthware C414250 | manufacturer/tradename Synthware C414500 |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| capacity 250 mL | capacity 500 mL | capacity 250 mL | capacity 500 mL |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability - | suitability - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SYNC182402-1EA | 04061832190396 |