SYNC414250
Synthware™ Chromatography reservoir with Rodaviss joint
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware C414250, szklana kolumna chromatograficzna
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Materiały
colorless
glass
Połączenie
joint: ST/NS24/40
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C414250
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Zbiornik posiada górne złącze zewnętrzne Rodaviss 24/40 lub 45/50 do użytku z regulatorem przepływu oraz dolne złącze wewnętrzne o podanym rozmiarze. Dostarczany w komplecie z otwartą górną pokrywą, o-ringiem Viton® i pierścieniem luzującym.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)