Przejdź do
D804
γ-Decanolactone
98%
Synonim(y):
4-Hydroxydecanoic acid γ-lactone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
211-892-8
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
density
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-5-6-9-7-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
IFYYFLINQYPWGJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A86406B103608B59608
assay
98%
assay
98%
assay
≥99%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
density
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
276.8 °F - closed cup
flash_point_c
136 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mohamed Alchihab et al.
Journal of industrial microbiology & biotechnology, 37(2), 167-172 (2009-11-11)
During the biotransformation of castor oil into gamma-decalactone, R. aurantiaca produced both the lactone form and its precursor (4-hydroxydecanoic acid). After six days of culture, a maximum yield of gamma-decalactone of 6.5 g/l was obtained. The parameters of gamma-decalactone adsorption
Hirotoshi Tamura et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 53(13), 5397-5401 (2005-06-23)
Authenticity assessment of gamma-decalactone (1) and delta-decalactone (2) from peach (Prunus persica var. persica), apricot (Prunus armeniaca), and nectarine (Prunus persica var. nectarina) was performed using gas chromatography-isotope ratio mass spectrometry (GC-IRMS) in the combustion (C) and pyrolysis (P) mode.
Markus Lübke et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(24), 7094-7099 (2002-11-14)
Interactions between a well-characterized protein, beta-lactoglobulin, and two flavor compounds, beta-ionone and gamma-decalactone, were studied by 2D NMR spectroscopy. NMR spectra were recorded in aqueous solution (pH 2.0, 12 mM NaCl, 10% D(2)O) under conditions such that beta-lactoglobulin is present
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D804-5G04061833589144