Przejdź do
B59608
α-Bromo-γ-butyrolactone
97%
Synonim(y):
2-Bromo-4-hydroxybutyric acid γ-lactone
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
239,00 zł
179,25 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
817,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.99
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-764-4
Beilstein/REAXYS Number:
107800
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
179,25 zł
Cena katalogowa239,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
bp
138 °C/6 mmHg (lit.)
density
1.786 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
SMILES string
BrC1CCOC1=O
InChI
1S/C4H5BrO2/c5-3-1-2-7-4(3)6/h3H,1-2H2
InChI key
LFJJGHGXHXXDFT-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B103608D804A86406
assay
97%
assay
≥99%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
density
1.786 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
138 °C/6 mmHg (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
bp
-
bp
55-56 °C/12 mmHg (lit.)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)