Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6D4(CO2C2D5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.32
UNSPSC Code:
12352002
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+14
Form:
liquid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥98% (CP)
form
liquid
mass shift
M+14
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D,6D,7D,8D
InChI key
FLKPEMZONWLCSK-NFUPRKAOSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| mass shift M+14 | mass shift M+4 | mass shift M+4 | mass shift M+4 |
| isotopic purity ≥98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| assay ≥98% (CP) | assay 96% (CP) | assay 98% (CP) | assay 98% (CP) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?