Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26D4H38O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
422.63
UNSPSC Code:
12352116
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
liquid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
form
liquid
mass shift
M+4
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % D, 98% (CP), mixture of C9 isomers | description 98 atom % D, 99% (CP) | description 97 atom % D, 97% (CP) | description 98 atom % D |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 97 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| assay 98% (CP) | assay 99% (CP) | assay 97% (CP) | assay 99% (CP) |
| mass shift M+4 | mass shift M+4 | mass shift M+4 | mass shift M+4 |
| form liquid | form - | form solid | form liquid |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
117-81-7
CAS No.
117-81-7
CAS No.
117-81-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?