Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 467,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
467,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
97%
form
solid
mp
275-280 °C
functional group
ester, ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc2C(O)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H6O4/c10-5-1-2-6-7(11)4-9(12)13-8(6)3-5/h1-4,10-11H
InChI key
CYSRKZFPSNZSCS-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 97% | assay 97% | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| mp 275-280 °C | mp 345-350 °C | mp - | mp - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| functional group ester, ketone | functional group - | functional group - | functional group - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Ilkay Erdogan Orhan et al.
Bioorganic chemistry, 84, 355-362 (2018-12-12)
Coumarins of synthetic or natural origins are an important chemical class exerting diverse pharmacological activities. In the present study, 26 novel O-alkylcoumarin derivatives were synthesized and have been tested at 100 µM for their in vitro inhibitory potential against acetylcholinesterase (AChE)
C Preston Pugh et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 564, 244-253 (2014-12-03)
The widely used anticoagulant Coumadin (R/S-warfarin) undergoes oxidation by cytochromes P450 into hydroxywarfarins that subsequently become conjugated for excretion in urine. Hydroxywarfarins may modulate warfarin metabolism transcriptionally or through direct inhibition of cytochromes P450 and thus, UGT action toward hydroxywarfarin
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 740136-1G | 04061826645055 |