Merck
PHL83494
5,7-Dihydroxychromone
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
5,7-Dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one
Wybierz wielkość
20 MG
1420,00 zł
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 MG
1420,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O1c2c(c(cc(c2)O)O)C(=O)C=C1
InChI
1S/C9H6O4/c10-5-3-7(12)9-6(11)1-2-13-8(9)4-5/h1-4,10,12H
Klucz InChI
NYCXYKOXLNBYID-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: silybum
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)