Przejdź do
734845
2-Aminopyrimidine-5-carboxaldehyde
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
620,00 zł
465,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C4H2N2NH2CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
Assay:
97%
Form:
solid
465,00 zł
Cena katalogowa620,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
209-214 °C
SMILES string
Nc1ncc(cn1)C=O
InChI
1S/C5H5N3O/c6-5-7-1-4(3-9)2-8-5/h1-3H,(H2,6,7,8)
InChI key
DPOYRRAYGKTRAU-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
717827645060672513
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
209-214 °C
mp
73-77 °C
mp
58-62 °C (lit.)
mp
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)