Merck
717827
Sigma-Aldrich
3-Phenylisoxazole-5-carboxaldehyde
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
73-77 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=Cc1cc(no1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H7NO2/c12-7-9-6-10(11-13-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
Klucz InChI
SZXMDUKWIYIKKS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)