Przejdź do
733962
2-(Difluoromethyl)pyridine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
277,00 zł
207,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5F2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
207,75 zł
Cena katalogowa277,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
solubility
1.454 at 20 °C
density
1.204 g/mL at 25 °C
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)c1ccccn1
InChI
1S/C6H5F2N/c7-6(8)5-3-1-2-4-9-5/h1-4,6H
InChI key
KUHSAAHTEMAJTF-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
753173733261741345
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
solubility
1.454 at 20 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.204 g/mL at 25 °C
density
1.242 g/mL at 25 °C
density
1.207 g/mL at 25 °C
density
1.368 g/mL at 25 °C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
functional group
fluoro
functional group
fluoro
functional group
fluoro
functional group
chloro, fluoro
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
107.1 °F
flash_point_c
41.7 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
733962-1G04061825977249