Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 324,00 zł 275,40 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5F2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
278-487-6
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
275,40 zł
Cena katalogowa324,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.462
density
1.242 g/mL at 25 °C
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5F2N/c7-6(8)5-2-1-3-9-4-5/h1-4,6H
InChI key
HKRKGTFBASUFRO-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 97% | description 95% | description 98% |
| assay 97% | assay 95% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form solid | form - |
| refractive index n20/D 1.462 | refractive index - | refractive index - |
| density 1.242 g/mL at 25 °C | density - | density - |
| functional group fluoro | functional group amine, fluoro | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
54.4 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?