Przejdź do
703117
Tris(hydroxymethyl-13C)aminomethane
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
2-Amino-2-(hydroxymethyl-13C)propane-1,3-diol, TRIS-13C3
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13C3H11NO3
Masa cząsteczkowa:
124.11
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
97% (CP)
form
solid
mol wt
124.09 by atom % calculation
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
162-165 °C
mass shift
M+3
SMILES string
NC([13CH2]O)([13CH2]O)[13CH2]O
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2/i1+1,2+1,3+1
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-VMIGTVKRSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
704377720518760277
assay
97% (CP)
assay
98% (CP)
assay
97% (CP)
assay
98% (CP)
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+1
mass shift
M+4
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mp
162-165 °C
mp
160 °C (dec.)
mp
256 °C (dec.) (lit.)
mp
291 °C (lit.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)