Przejdź do
694487
2-Methyl-5-nitrobenzenesulfonyl chloride
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
489,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6ClNO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.64
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-444-8
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
489,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
97%
form
solid
bp
135-137 °C/0.7 mmHg
mp
41-45 °C
functional group
nitro
SMILES string
Cc1ccc(cc1S(Cl)(=O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO4S/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)14(8,12)13/h2-4H,1H3
InChI key
WPGVQDHXOUAJBW-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
724149N11507272248
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
135-137 °C/0.7 mmHg
bp
-
bp
-
bp
-
mp
41-45 °C
mp
75-79 °C
mp
63-67 °C (lit.)
mp
66-70 °C (lit.)
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
functional group
nitro
functional group
chloro, nitro
functional group
-
functional group
nitro
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
694487-5G04061832420554