Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 144,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 319,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 357,00 zł |
Informacje o tej pozycji
144,00 zł
Quality Segment
assay
97%
mp
66-70 °C (lit.)
functional group
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4ClNO4S/c7-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)8(9)10/h1-4H
InChI key
JXRGUPLJCCDGKG-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 97% | description technical grade, 90% | description 97% |
| assay 97% | assay 90% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 66-70 °C (lit.) | mp 66-70 °C (lit.) | mp 63-67 °C (lit.) |
| functional group nitro | functional group nitro | functional group nitro |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?