Przejdź do
692425
(R)-RuCl[(p-cymene)(DTBM-SEGPHOS®)]Cl
Synonim(y):
Chloro[(R)−(−)5,5′−bis[bis(3,5−di−tert−butyl−4−methoxyphenyl)phosphino]−4,4′−bi−1,3−benzodioxole](p−cymene)ruthenium(II) chloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[C84H114ClO8P2Ru]+Cl−
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1485.72
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[Ru]Cl.CC(C)c1ccc(C)cc1.COc2c(cc(cc2C(C)(C)C)P(c3cc(c(OC)c(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c4ccc5OCOc5c4-c6c7OCOc7ccc6P(c8cc(c(OC)c(c8)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c9cc(c(OC)c(c9)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C74H100O8P2.C10H14.2ClH.Ru/c1-67(2,3)47-33-43(34-48(61(47)75-25)68(4,5)6)83(44-35-49(69(7,8)9)62(76-26)50(36-44)70(10,11)12)57-31-29-55-65(81-41-79-55)59(57)60-58(32-30-56-66(60)82-42-80-56)84(45-37-51(71(13,14)15)63(77-27)52(38-45)72(16,17)18)46-39-53(73(19,20)21)64(78-28)54(40-46)74(22,23)24;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;/h29-40H,41-42H2,1-28H3;4-8H,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
MYYXUILRYSITRR-UHFFFAOYSA-L
Legal Information
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. JP Registration No. 3148136
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
692425-50MG04061832624808