Przejdź do
656992
Potassium 2,4-difluorophenyltrifluoroborate
95%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3BF5K
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.99
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[K+].Fc1ccc(c(F)c1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C6H3BF5.K/c8-4-1-2-5(6(9)3-4)7(10,11)12;/h1-3H;/q-1;+1
InChI key
HZKKNPYRMYVEOW-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Trifluoroborany potasu są stabilnymi w wilgoci i powietrzu odczynnikami organoborowymi, odpowiednimi do stosowania w warunkach utleniających.
Potassium trifluoroborates are moisture- and air-stable organoboron reagents suitable for oxidative conditions.
Powiązane treści
The central theme of the Molander group's research is the development of new synthetic methods and their application to the synthesis of organic molecules.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
656992-5G04061833548899