Przejdź do
65133
Methyl 5-methoxy-3-oxovalerate
technical, ≥85% (GC)
Synonim(y):
Methyl 5-methoxy-3-oxopentanoate, Nazarov reagent
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3O(CH2)2COCH2COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
263-553-9
Beilstein/REAXYS Number:
2042099
MDL number:
Assay:
≥85% (GC)
Form:
liquid
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
Quality Segment
assay
≥85% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.44
bp
56-57 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
1.10 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester, ether, ketone
SMILES string
COCCC(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-10-4-3-6(8)5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
OPURNNHYTATPKM-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Precursor of the unstable methyl 3-oxo-4-pentenoate obtained by acid catalysis (e.g. TosOH) used for annulation reactions. It can be prepared in-situ, review
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
34358737286699675
assay
≥85% (GC)
assay
97%
assay
≥97.0% (GC)
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.10 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.028 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.44
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
bp
56-57 °C/0.1 mmHg (lit.)
bp
69-73 °C/0.35 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
219.2 °F - closed cup
flash_point_c
104.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K.L. Habermas et al.
Org. React., 45, 1-1 (1994)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
65133-5ML04061836686284