Merck
343587
Sigma-Aldrich
Methyl 4,4-dimethoxy-3-oxovalerate
97%
Synonim(y):
Methyl 4,4-dimethoxy-3-oxopentanoate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C(OCH3)2COCH2CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435 (lit.)
tw
69-73 °C/0.35 mmHg (lit.)
gęstość
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)CC(=O)C(C)(OC)OC
InChI
1S/C8H14O5/c1-8(12-3,13-4)6(9)5-7(10)11-2/h5H2,1-4H3
Klucz InChI
ZQFJOBUKEHFXKY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methyl 4,4-dimethoxy-3-oxovalerate is an ester. Preparation of methyl 4,4-dimethoxy-3-oxovalerate in tetrahydrofuran is reported.
Zastosowanie
Methyl 4,4-dimethoxy-3-oxovalerate may be used in chemical synthesis.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stereochemical control in the synthesis of the cyclohexyl portion of the milbemycin skeleton.
Turnbull MD, et al.
Tetrahedron Letters, 25(47), 5449-5452 (1984)