Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5BrN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.01
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
assay
97%
form
solid
mp
55.5-59.5 °C (lit.)
SMILES string
COc1ncc(Br)cn1
InChI
1S/C5H5BrN2O/c1-9-5-7-2-4(6)3-8-5/h2-3H,1H3
InChI key
DWVCZDMMGYIULX-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 634883-1G | 04061825744971 |