Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6(CH3)5SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.75
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
257-968-4
MDL number:
Assay:
97%
description
moisture sensitive
assay
97%
storage condition
under inert gas (argon)
mp
81-85 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1c(C)c(C)c(c(C)c1C)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C11H15ClO2S/c1-6-7(2)9(4)11(15(12,13)14)10(5)8(6)3/h1-5H3
InChI key
VDBXRBKVRRJRRW-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 565369-5G | 04061832419978 |