Przejdź do
543772
6-Fluoro-2-methylchromone
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7FO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.16
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
97%
mp
100-104 °C (lit.)
SMILES string
CC1=CC(=O)c2cc(F)ccc2O1
InChI
1S/C10H7FO2/c1-6-4-9(12)8-5-7(11)2-3-10(8)13-6/h2-5H,1H3
InChI key
AAJQKJFTPTZHSW-UHFFFAOYSA-N
General description
6-Fluoro-2-methylchromone, also known as 6-fluoro-2-methyl-4H-chromen-4-one, is a benzopyran derivative. It is a bicyclic heterocyclic system with potent anti-inflammatory property.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)