Przejdź do
528293
Ethyl 3,5-diethoxybenzoate
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5O)2C6H3CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.28
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
97%
assay
97%
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
bp
112-113 °C/0.2 mmHg (lit.)
density
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)c1cc(OCC)cc(OCC)c1
InChI
1S/C13H18O4/c1-4-15-11-7-10(13(14)17-6-3)8-12(9-11)16-5-2/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChI key
QILFPIREJVUYJP-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)