Merck
488151
Trimethylphenylphosphonium iodide
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5P(CH3)3I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.09
UNSPSC Code:
12352000
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
mp
218 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[I-].C[P+](C)(C)c1ccccc1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)