Przejdź do
485330
Benzene-d5
99 atom % D
Synonim(y):
Pentadeuteriobenzene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6HD5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
83.14
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+5
isotopic purity
99 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
density
0.930 g/mL at 25 °C
mass shift
M+5
SMILES string
[H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
UHOVQNZJYSORNB-RALIUCGRSA-N
General description
Benzene-d5 99 atom % D is a high-purity isotope product with a unique chemical profile that belongs to the class of isotopes. Produced by Sigma-Aldrich, we are committed to providing quality isotope products and a reliable supply chain. Available in industrial and pre-pack quantities.
Application
- Acid-catalyzed reaction mechanism studies
- Environmental monitoring applications
- Analytical method development
- Advanced materials research and development
Features and Benefits
Features
- High reactivity for various applications
- Supports innovative research in drugdiscovery
- Produces minimal side products
- Suitable for a variety of biological studies
Benefits
- Streamlines the drug discoveryprocess
- Enhances the effectiveness of biological assays
- Improves the accuracy of metabolic studies
- Supports the advancement of personalized medicine
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
175722586439343765
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
-
assay
≥98% (CP)
mass shift
M+5
mass shift
M+1
mass shift
M+4
mass shift
M+3
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
97 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.499 (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
target_organs
Blood
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
12.2 °F - closed cup
flash_point_c
-11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
13657-09-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)