Merck
175722
Sigma-Aldrich
Benzene-d
97 atom % D, 99% (CP)
Synonim(y):
Monodeuteriobenzen
Wybierz wielkość
1 G
568,00 zł
5 G
1143,90 zł
568,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
568,00 zł
5 G
1143,90 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5D
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
79.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
568,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
97 atom % D
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.498 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
gęstość
0.885 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H]c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D
Klucz InChI
UHOVQNZJYSORNB-MICDWDOJSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
12.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3